2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno 99%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Clorobenzotrifluoruro
PC1690-100G PC1690-1KG PC1690-500G PC1690-2.5KG PC1690-5KG PC1690-10KG
APOSPC1690-100GEA 21.9 EUR
APOSPC1690-100G APOSPC1690-1KG APOSPC1690-500G APOSPC1690-2.5KG APOSPC1690-5KG APOSPC1690-10KG
2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno 99%
2-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄ClF₃
Pto. Ebullición: 152 °C
Pto. de fusión: –7 °C
Densidad: 1,379 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 58 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000561
Núm. CAS: 88-16-4
UN: 2234
ADR: 3,III