Ácido 2,6-difluoro-3-nitrobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1691-5G PC1691-1G PC1691-25G
APOSPC1691-5GEA 24.8 EUR
APOSPC1691-5G APOSPC1691-1G APOSPC1691-25G
Ácido 2,6-difluoro-3-nitrobenzoico 98%
Ácido 2,6-difluoro-3-nitrobenzoico
Formula: C₇H₃F₂NO₄
Pto. de fusión: 92…96 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00119291
Núm. CAS: 83141-10-0