2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1693-100G
APOSPC1693-100GEA 114 EUR
APOSPC1693-100G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzoic acid
Formula: C₇H₃ClFNO
MW: 219,55 g/mol
Pto. de fusión: 183…185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115715
Núm. CAS: 114776-15-7