4-Bromo-2,6-difluoroanísol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
5-Bromo-1,3-difluoro-2-methoxybenzene
PC1694-10G
PC1694-25G
PC1694-5G
APOSPC1694-10GEA
97.3
EUR
APOSPC1694-10G
APOSPC1694-25G
APOSPC1694-5G
4-Bromo-2,6-difluoroanísol 98%
4-Bromo-2,6-difluoroanísol
Formula:
C₇H₅BrF₂O Pto. Ebullición: 100 °C/15mmHg Densidad: 1,65 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01631351 Núm. CAS: 104197-14-0 |