Potasio (4-metilfenil)trifluoroborato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium trifluoro(p-tolyl)borate, Potassium p-tolyltrifluoroborate, (4-Methylphenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1697-25G
APOSPC1697-25GEA 154 EUR
APOSPC1697-25G
Potasio (4-metilfenil)trifluoroborato 96%
Potasio (4-metilfenil)trifluoroborato
Formula: C₇H₇BF₃K
MW: 198,04 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01318171
Núm. CAS: 216434-82-1