5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1698-1G PC1698-250MG
APOSPC1698-1GEA 248 EUR
APOSPC1698-1G APOSPC1698-250MG
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine 95+%
5-(4-Chlorobenzyloxycarbonyl)-4-(trifluoromethyl)pyrimidin-2-yl hydrazine
Formula: C₁₃H₁₀ClF₃N₄O₂
Pto. de fusión: 111…113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00068153
Núm. CAS: 175137-33-4