Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1699-100G PC1699-25G PC1699-5G
APOSPC1699-100GEA 786 EUR
APOSPC1699-100G APOSPC1699-25G APOSPC1699-5G
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(methylthio)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KS
Pto. de fusión: 274…276 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115773
Núm. CAS: 850623-77-7