3-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Clorobenzotrifluoruro
PC1700-100G PC1700-250G
APOSPC1700-100GEA 40.6 EUR
APOSPC1700-100G APOSPC1700-250G
3-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno 98%
3-Cloro-α-α-α-trifluorotolueno
Formula: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Pto. Ebullición: 137…138 °C
Pto. de fusión: –56 °C
Densidad: 1,331 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000594
Núm. CAS: 98-15-7
EINECS: 202-642-9
UN: 2234
ADR: 3,III