Potasio (2,4-diclorofenil)trifluoroborato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (2,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (2,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1701-1G PC1701-25G PC1701-5G
APOSPC1701-1GEA 52.2 EUR
APOSPC1701-1G APOSPC1701-25G APOSPC1701-5G
Potasio (2,4-diclorofenil)trifluoroborato 96%
Potasio (2,4-diclorofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₃BCl₂F₃K
MW: 252,9 g/mol
Pto. de fusión: 98…104 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115745
Núm. CAS: 192863-38-0