2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-N-(chloroacetyl)-4-fluoroaniline
PC1702-1G PC1702-500MG
APOSPC1702-1GEA 197 EUR
APOSPC1702-1G APOSPC1702-500MG
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide 97%
2,3'-Dichloro-4'-fluoroacetanilide
Formula: C₈H₆Cl₂FNO
Pto. de fusión: 88…90 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084938
Núm. CAS: 96980-64-2