Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium 4-carbamoylphenyltrifluoroborate, Potassium (4-carbamoylphenyl)trifluoroborate
PC1703-1G PC1703-5G
APOSPC1703-1GEA 34.8 EUR
APOSPC1703-1G APOSPC1703-5G
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 94%
Potassium-4-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₃KNO
MW: 227.03 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115758
Núm. CAS: 850623-63-1