Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1705-1G PC1705-25G PC1705-5G
APOSPC1705-1GEA 152 EUR
APOSPC1705-1G APOSPC1705-25G APOSPC1705-5G
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-isobutylphenyltrifluoroborate
Formula: C₁₀H₁₃BF₃K
MW: 240.12 g/mol
Pto. de fusión: 290…298 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115761
Núm. CAS: 850623-66-4