3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1706-1G PC1706-5G
APOSPC1706-1GEA 0 EUR
APOSPC1706-1G APOSPC1706-5G
3,5-Difluoro-2-nitroaniline 97%
3,5-Difluoro-2-nitroaniline
Formula: C₆H₄F₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD07368747
Núm. CAS: 361-72-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III