Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1707-1G PC1707-5G
APOSPC1707-1GEA 126 EUR
APOSPC1707-1G APOSPC1707-5G
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formula: C₁₀H₁₃BF₃KO
MW: 256,12 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115755
Núm. CAS: 850623-61-9