2-Cloro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-4-cyanobenzotrifluoride
PC1713-100G PC1713-25G PC1713-5G
APOSPC1713-100GEA 191 EUR
APOSPC1713-100G APOSPC1713-25G APOSPC1713-5G
2-Cloro-4-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
2-Cloro-4-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 192…193 °C
Densidad: 1,389 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00084939
Núm. CAS: 1813-33-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III