2-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Chloro-5-trifluoromethylbenzonitrile, 4-Chloro-3-cyanobenzotrifluoride
PC1714-100G PC1714-25G PC1714-5G
APOSPC1714-100GEA 112 EUR
APOSPC1714-100G APOSPC1714-25G APOSPC1714-5G
2-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo 98%
2-Cloro-5-(trifluormetil)benzonitrilo
Formula: C₈H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 210…212 °C
Pto. de fusión: 36…42 °C
Densidad: 1,481 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00019742
Núm. CAS: 328-87-0
EINECS: 206-338-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III