3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-5-trifluoromethyl-o-phenylenediamine
PC1716-100G PC1716-25G
APOSPC1716-100GEA 561 EUR
APOSPC1716-100G APOSPC1716-25G
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride 98%
3-Chloro-4,5-diaminobenzotrifluoride
Formula: C₇H₆ClF₃N₂
MW: 210,59 g/mol
Pto. de fusión: 40…43 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042198
Núm. CAS: 132915-80-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III