3-Cloro-2,6-dibromo-4-fluoroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2,6-Dibromo-3-chloro-4-fluoroaniline, 1-Amino-3-chlor-2,6-dibrom-4-fluorbenzol
PC1717-100G
PC1717-25G
PC1717-5G
APOSPC1717-100GEA
623
EUR
APOSPC1717-100G
APOSPC1717-25G
APOSPC1717-5G
3-Cloro-2,6-dibromo-4-fluoroanilina 97%
3-Cloro-2,6-dibromo-4-fluoroanilina
Formula:
C₆H₃Br₂ClFN Pto. de fusión: 97…99 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042199 Núm. CAS: 175135-09-8 |