1-Cloro-2,6-dibromo-4-fluorobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Cloro-1,3-dibromo-5-fluorobenceno
PC1717L-25G PC1717L-100G
APOSPC1717L-25GEA 34.8 EUR
APOSPC1717L-25G APOSPC1717L-100G
1-Cloro-2,6-dibromo-4-fluorobenceno
1-Cloro-2,6-dibromo-4-fluorobenceno
Formula: C₆H₂Br₂ClF
Pto. de fusión: 84…87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061122
Núm. CAS: 179897-90-6