2-Cloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutano 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,4-Dibromo-2-chloro-1,1,2-trifluorobutane
PC1719-25G PC1719-5G
APOSPC1719-25GEA 61.3 EUR
APOSPC1719-25G APOSPC1719-5G
2-Cloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutano 97%
2-Cloro-1,4-dibromo-1,1,2-trifluorobutano
Formula: C₄H₄Br₂ClF₃
Pto. Ebullición: 70…75 °C/26mmHg
Densidad: 2,035 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017985
Núm. CAS: 378-13-2