Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1721-1G PC1721-5G
APOSPC1721-1GEA 152 EUR
APOSPC1721-1G APOSPC1721-5G
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(benzyloxy)-2-methylphenyltrifluoroborate
Formula: C₁₄H₁₃BF₃KO
Pto. de fusión: 196…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115740
Núm. CAS: 850623-43-7