Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium trifluoro(2-formylphenyl)borate, Potassium 2-formylphenyltrifluoroborate
PC1722-1G PC1722-5G
APOSPC1722-1GEA 67.2 EUR
APOSPC1722-1G APOSPC1722-5G
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₅BF₃KO
Pto. de fusión: 220…224 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093979
Núm. CAS: 192863-39-1