Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1723-100G PC1723-25G PC1723-5G
APOSPC1723-100GEA 1490 EUR
APOSPC1723-100G APOSPC1723-25G APOSPC1723-5G
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₇BF₃KO
Pto. de fusión: 300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115769
Núm. CAS: 850623-74-4