Potasio (3,5-difluorofenil)trifluoroborato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1724-1G PC1724-5G
APOSPC1724-1GEA 0 EUR
APOSPC1724-1G APOSPC1724-5G
Potasio (3,5-difluorofenil)trifluoroborato 96%
Potasio (3,5-difluorofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₃BF₅K
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659939
Núm. CAS: 267006-26-8