Potasio (3,4-diclorofenil)trifluoroborato 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium (3,4-dichlorophenyl)trifluoroborate, (3,4-Dichlorophenyl)trifluoroboric acid potassium salt
PC1726-5G
APOSPC1726-5GEA 89.9 EUR
APOSPC1726-5G
Potasio (3,4-diclorofenil)trifluoroborato 98%
Potasio (3,4-diclorofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₃BCl₂F₃K
MW: 252,9 g/mol
Pto. de fusión: 178…180 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115763
Núm. CAS: 850623-68-6