Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1727-1G PC1727-250MG
APOSPC1727-1GEA 285 EUR
APOSPC1727-1G APOSPC1727-250MG
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-2-(aminocarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₆BF₃KNO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115765
Núm. CAS: 850623-70-0