Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1729-1G PC1729-5G
APOSPC1729-1GEA 94.5 EUR
APOSPC1729-1G APOSPC1729-5G
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-methoxy-2-methylphenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₉BF₃KO
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04115764
Núm. CAS: 850623-69-7