Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
PC1733-10G PC1733-25G PC1733-5G
APOSPC1733-10GEA 263 EUR
APOSPC1733-10G APOSPC1733-25G APOSPC1733-5G
Potassium-4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium 4-(ethylthio)phenyltrifluoroborate
Formula: C₈H₉BF₃KS
MW: 244,12 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04115771
Núm. CAS: 850623-75-5