5-Fluorooxindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoroindolin-2-one, 5-Fluoro-2-oxoindoline, 5-Fluoro-2-oxindole
PC1735-5G PC1735-25G PC1735-100G
APOSPC1735-5GEA 21.9 EUR
APOSPC1735-5G APOSPC1735-25G APOSPC1735-100G
5-Fluorooxindol 98%
5-Fluorooxindol
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Pto. de fusión: 142…147 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179598
Núm. CAS: 56341-41-4
EINECS: 446-540-4