Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1737-100G PC1737-25G PC1737-1G PC1737-5G
APOSPC1737-100GEA 0 EUR
APOSPC1737-100G APOSPC1737-25G APOSPC1737-1G APOSPC1737-5G
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid 98%
Perfluoro-3,6,9-trioxatridecanoic acid
Formula: C₁₀HF₁₉O₅
Pto. Ebullición: 75 °C/0,8mmHg
Densidad: 1,8 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094135
Núm. CAS: 330562-41-9
UN: 3265
ADR: 8,III