7-Fluorooxindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Fluoroindolin-2-one
PC1738-250MG PC1738-5G
APOSPC1738-250MGEA 0 EUR
APOSPC1738-250MG APOSPC1738-5G
7-Fluorooxindol 98%
7-Fluorooxindol
Formula: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Pto. de fusión: 192…194 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179608
Núm. CAS: 71294-03-6
EINECS: 676-237-4