4,5-Difluorooxindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1739-1G PC1739-500MG
APOSPC1739-1GEA 355 EUR
APOSPC1739-1G APOSPC1739-500MG
4,5-Difluorooxindol 97%
4,5-Difluorooxindol
Formula: C₈H₅F₂NO
Pto. de fusión: 194…198 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD04112481
Núm. CAS: 850429-64-0