Ácido clorodifluoroacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Difluorochloroacetic acid
PC1740-100G PC1740-25G
APOSPC1740-100GEA 66.7 EUR
APOSPC1740-100G APOSPC1740-25G
Ácido clorodifluoroacético 98%
Ácido clorodifluoroacético
On treatment with base difluorocarbene can be generated: Tetrahedron Lett., 21, 1047 (1980), Yoshida et al., J. Fluorine Chem., 1994, 68, 33-38.
Formula: C₂HClF₂O₂
MW: 130,48 g/mol
Pto. Ebullición: 121…122 °C
Pto. de fusión: 20…24 °C
Densidad: 1,54 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004176
Núm. CAS: 76-04-0
EINECS: 200-928-8
UN: 3261
ADR: 8,II