6-(Trifluorometil)oxindol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1741-1G PC1741-5G PC1741-10G
APOSPC1741-1GEA 0 EUR
APOSPC1741-1G APOSPC1741-5G APOSPC1741-10G
6-(Trifluorometil)oxindol 97%
6-(Trifluorometil)oxindol
Formula: C₉H₆F₃NO
Pto. de fusión: 184…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01075220
Núm. CAS: 1735-89-3