5-(Trifluorometil)oxindol 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1742-100MG
APOSPC1742-100MGEA 102 EUR
APOSPC1742-100MG
5-(Trifluorometil)oxindol 98%
5-(Trifluorometil)oxindol
Formula: C₉H₆F₃NO
MW: 201,15 g/mol
Pto. de fusión: 182…186 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02179602
Núm. CAS: 71293-62-4