5-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1745-1G PC1745-25G PC1745-5G
APOSPC1745-1GEA 21.9 EUR
APOSPC1745-1G APOSPC1745-25G APOSPC1745-5G
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzonitrilo
Formula: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Pto. de fusión: 98…101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01632196
Núm. CAS: 50594-78-0