2-Fluoro-m-anísaldehído 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Fluoro-3-anísaldehído, 2-Fluoro-3-metoxibenzaldehído
PC1746-25G
PC1746-5G
PC1746-1G
PC1746-10G
APOSPC1746-25GEA
209
EUR
APOSPC1746-25G
APOSPC1746-5G
APOSPC1746-1G
APOSPC1746-10G
2-Fluoro-m-anísaldehído 99%
2-Fluoro-m-anísaldehído
Formula:
C₈H₇FO₂ Pto. Ebullición: 114 °C/15mmHg Pto. de fusión: 47…51 °C Pto. de inflamación: >110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03411962 Núm. CAS: 103438-88-6 |