2-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-bromo-4-fluorobenzoate
PC1747-25G PC1747-5G PC1747-100G
APOSPC1747-25GEA 115 EUR
APOSPC1747-25G APOSPC1747-5G APOSPC1747-100G
2-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo 97%
2-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.04 g/mol
Pto. Ebullición: 75…78 °C/1mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD06204026
Núm. CAS: 653-92-9