3-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Methyl 3-bromo-4-fluorobenzoate
PC1748-25G
PC1748-5G
PC1748-100G
APOSPC1748-25GEA
101
EUR
APOSPC1748-25G
APOSPC1748-5G
APOSPC1748-100G
3-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo 98%
3-Bromo-4-fluorobenzoato de metilo
Formula:
C₈H₆BrFO₂ MW: 233,04 g/mol Pto. de fusión: 26…28 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04972915 Núm. CAS: 82702-31-6 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...