Potasio (4-bromofenil)trifluoroborato 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (4-Bromophenyl)trifluoroboric acid potassium salt, Potassium (4-bromophenyl)trifluoroborate, Potassium 4-bromophenyltrifluoroborate
PC1749-25G
APOSPC1749-25GEA 75.4 EUR
APOSPC1749-25G
Potasio (4-bromofenil)trifluoroborato 96%
Potasio (4-bromofenil)trifluoroborato
Formula: C₆H₄BBrF₃K
MW: 262,91 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02093978
Núm. CAS: 374564-35-9