Anhídrido clorodifluoroacético 98%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC1750-25G
PC1750-5G
PC1750-100G
APOSPC1750-25GEA
143
EUR
APOSPC1750-25G
APOSPC1750-5G
APOSPC1750-100G
Anhídrido clorodifluoroacético 98%
Anhídrido clorodifluoroacético
Reagent for derivatisation of amines, alcohols etc, for GC purposes.
Formula:
C₄Cl₂F₄O₃ MW: 242.94 g/mol Pto. Ebullición: 96…97 °C Densidad: 1.395 g/cm³ (25 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000774 Núm. CAS: 2834-23-3 EINECS: 220-603-4 UN: 3265 ADR: 8 II |