Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Potassium (4-(tert-butyl)phenyl)trifluoroborate
PC1752-25G PC1752-5G
APOSPC1752-25GEA 181 EUR
APOSPC1752-25G APOSPC1752-5G
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-tert-butylphenyltrifluoroborate
Formula: C₁₀H₁₃BF₃K
MW: 240.11 g/mol
Pto. de fusión: >230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06659940
Núm. CAS: 423118-47-2