ω-Cloro-ω-ω-difluoroacetofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: α-Cloro-α-α-difluoroacetofenona, 2-Cloro-2,2-difluoroacetofenona
PC1753-1G PC1753-5G
APOSPC1753-1GEA 60.9 EUR
APOSPC1753-1G APOSPC1753-5G
ω-Cloro-ω-ω-difluoroacetofenona 97%
ω-Cloro-ω-ω-difluoroacetofenona
Formula: (C₆H₅)C(O)CClF₂
MW: 190,58 g/mol
Pto. Ebullición: 95…97 °C/37mmHg
Densidad: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042123
Núm. CAS: 384-67-8