1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-1,1-difluoroacetylacetone
PC1753G-25G PC1753G-5G
APOSPC1753G-25GEA 343 EUR
APOSPC1753G-25G APOSPC1753G-5G
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione 97%
1-Chloro-1,1-difluoro-2,4-pentanedione
Formula: C₅H₅ClF₂O₂
MW: 170,54 g/mol
Pto. Ebullición: 141 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041520
Núm. CAS: 2375-76-0
UN: 1993
ADR: 3,III