Cloruro de clorodifluoroacetilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1753J-25G PC1753J-5G
APOSPC1753J-25GEA 293 EUR
APOSPC1753J-25G APOSPC1753J-5G
Cloruro de clorodifluoroacetilo 97%
Cloruro de clorodifluoroacetilo
Formula: C₂Cl₂F₂O
Pto. Ebullición: 49…50 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00039317
Núm. CAS: 354-24-5
UN: 1760
ADR: 8,III