Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Potassium 4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate, (T-4)-Potassium trifluoro(4-(trifluoromethyl)phenyl)borate
PC1754-5G PC1754-25G
APOSPC1754-5GEA 121 EUR
APOSPC1754-5G APOSPC1754-25G
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate 98%
Potassium-4-(trifluoromethyl)phenyltrifluoroborate
Formula: C₇H₄BF₆K
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04039955
Núm. CAS: 166328-08-1