4-Cloro-1,3-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-2,4-difluorobenzene
PC1754E-100G PC1754E-250G
APOSPC1754E-100GEA 52.2 EUR
APOSPC1754E-100G APOSPC1754E-250G
4-Cloro-1,3-difluorobenceno 98%
4-Cloro-1,3-difluorobenceno
Formula: C₆H₃ClF₂
MW: 148,54 g/mol
Pto. Ebullición: 127…128 °C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1,353 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 33 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042569
Núm. CAS: 1435-44-5
UN: 1993
ADR: 3,III