2-Cloro-1,4-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC1754F-100G PC1754F-25G PC1754F-500G
APOSPC1754F-100GEA 65.4 EUR
APOSPC1754F-100G APOSPC1754F-25G APOSPC1754F-500G
2-Cloro-1,4-difluorobenceno 98%
2-Cloro-1,4-difluorobenceno
Formula: C₆H₃ClF₂
Pto. Ebullición: 126…128 °C
Densidad: 1,352 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042571
Núm. CAS: 2367-91-1
UN: 1993
ADR: 3,II