4-Cloro-1,2-difluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-Difluorochlorobenzene
PC1754J-100G PC1754J-25G
APOSPC1754J-100GEA 119 EUR
APOSPC1754J-100G APOSPC1754J-25G
4-Cloro-1,2-difluorobenceno 98%
4-Cloro-1,2-difluorobenceno
Formula: C₆H₃ClF₂
MW: 148.54 g/mol
Pto. Ebullición: 126 °C
Densidad: 1.35 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 36 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042572
Núm. CAS: 696-02-6
UN: 1993
ADR: 3 III