Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC1756-100G PC1756-25G PC1756-500G
APOSPC1756-100GEA 185 EUR
APOSPC1756-100G APOSPC1756-25G APOSPC1756-500G
Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico 98%
Ácido 2-cloro-4,5-difluorobenzoico
Formula: C₇H₃ClF₂O₂
MW: 192,55 g/mol
Pto. Ebullición: 257…259 °C
Pto. de fusión: 104…107 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00077479
Núm. CAS: 110877-64-0
EINECS: 405-380-5